Ammoniakvand 25% in water, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ammoniak
255210025 255210010 255210100
ACRO255210025EA 655 DKK
ACRO255210025 ACRO255210010 ACRO255210100
Ammoniakvand 25% in water, extra pure
Ammoniakvand
Formel: NH₃
Kogepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –57 °C
Massefylde: 0,91 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011418
CAS-nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN nummer: 2672
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl ≥25 % (As NH3)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm