Ammoniakvand 10% (v/v) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
35575.AP
35575.K2
35575.K7
35575.APEA
496
DKK
35575.AP
35575.K2
35575.K7
Ammoniakvand 10% (v/v) i vandigopløsning
Ammoniakvand
CAS No.: 1336-21-6
Molecular Formula: H5NO
Formula Weight: 35.05
Physical Form: Liquid
Density: 0.98
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
UN No.: 2672
MDL No.: MFCD00066650
Formel:
NH₃ Massefylde: 0,98 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS-nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN nummer: 2672 ADR: 8,III |