Tetramethylammoniumhydroxid 25% aqueous solution zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
MQ200
8.14748.0250 8.14748.1000 8.14748.9025
8.14748.0250EA 573 DKK
8.14748.0250 8.14748.1000 8.14748.9025
Tetramethylammoniumhydroxid 25% aqueous solution zS, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium hydroxide
Formel: C₄H₁₃NO
Molekylvægt: 91.15 g/mol
Massefylde: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008280
CAS-nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN nummer: 1835
ADR: 8 II
Merck Index: 14,09224
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 110 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23.33 hPa (20 °C)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material