Tetrabutylammoniumhydroxid 40% in aqueous solution
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
5026.1 5026.2
ROTH5026.1EA 0 DKK
ROTH5026.1 ROTH5026.2
Tetrabutylammoniumhydroxid 40% in aqueous solution
Tetrabutylammonium hydroxide
Formel: C₁₆H₃₇NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009425
CAS-nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN nummer: 3267
ADR: 8,II