Natriumhydroxid 50% in aqueous solution
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
8655.1 8655.2
ROTH8655.1EA 0 DKK
ROTH8655.1 ROTH8655.2
Natriumhydroxid 50% in aqueous solution
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Kogepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Massefylde: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8,II