Natriumhydroxid 32% in aqueous solution
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
T196.1 T196.2 T196.3
ROTHT196.1EA 287.15 DKK
ROTHT196.1 ROTHT196.2 ROTHT196.3
Natriumhydroxid 32% in aqueous solution
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627