Natriumhydroxid 30% (w/w) 40% (w/v) i vandigopløsning til Kjeldahl bestemmelse
Leverandør: REAGECON
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
S30WWLN S30WW1 S30WW5
REGES30WWLNEA 1370 DKK
REGES30WWLN REGES30WW1 REGES30WW5
Natriumhydroxid 30% (w/w) 40% (w/v) i vandigopløsning til Kjeldahl bestemmelse
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Kogepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Massefylde: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8,II