Natriumhydroxid 10% aqueous solution, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
MQ300
1.05588.1000 1.05588.9010
1.05588.1000EA 244.8 DKK
1.05588.1000 1.05588.9010
Natriumhydroxid 10% aqueous solution, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 13.8 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material