Kaliumhydroxid 47% aqueous solution, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Potash caustic, Caustic potash
MQ300
1.05545.1000 1.05545.9025
1.05545.1000EA 553.5 DKK
1.05545.1000 1.05545.9025
Kaliumhydroxid 47% aqueous solution, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Potassium hydroxide
Formel: KOH
Molekylvægt: 56.11 g/mol
Kogepunkt: 1320
Smeltepunkt: 360
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN nummer: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.475 g/cm3 (20 °C)
pH 13.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material