Svovlsyre 62% analytical reagent, for the determination of fats in cheese, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
4.80531.1000 4.80531.2500
4.80531.1000EA 425.25 DKK
4.80531.1000 4.80531.2500
Svovlsyre 62% analytical reagent, for the determination of fats in cheese, Supelco®
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 10.38
Massefylde: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 1830
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid