Svovlsyre 10%, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
4.80704.1000 4.80704.9950
4.80704.1000EA 519 DKK
4.80704.1000 4.80704.9950
Svovlsyre 10%, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: 330
Smeltepunkt: 10.38
Massefylde: 1.066 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 2796
ADR: 8 II