Selensyre 40% i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
18851.22 18851.36
18851.22EA 3520 DKK
18851.22 18851.36
Selensyre 40% i vandigopløsning
Selensyre
CAS No.: 7783-08-6 Molecular Formula: H2O4Se Formula Weight: 144.97(anhy) Physical Form: Liquid Density: 1.41 Appearance: Colourless Merck Reference: 14,8429 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00012191
Formel: H₂O₄Se
Massefylde: 1,41
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012191
CAS-nummer: 7783-08-6
EINECS: 231-979-4
UN nummer: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8429