Sølvsulfat 6,6 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Disilver sulphate
30492.241EA
550
DKK
30492.241
30492.423
Sølvsulfat 6,6 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Sølvsulfat
Formel:
Ag₂SO₄ Molekylvægt: 311.8 g/mol Kogepunkt: 1085 Smeltepunkt: 655 |
MDL Number:
MFCD00003407 CAS-nummer: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN nummer: 1830 ADR: 8 II Merck Index: 13,08603 |
|
Specifikationer Testresultater
Chemical oxygen demand (COD) | Passes test |
NIST traceable | Confirmed |