Sølvsulfat 10 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Disilver sulphate
30491.247EA 495 DKK
30491.247 30491.420
Sølvsulfat 10 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Sølvsulfat
Formel: Ag₂SO₄
Molekylvægt: 311.8 g/mol
Kogepunkt: 1085
Smeltepunkt: 655
MDL Number: MFCD00003407
CAS-nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN nummer: 1830
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed