Sølvsulfat 10 g/l sulphuric acid COD_determination, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Disilver sulphate
MQ100
1.01517.1000 1.01517.2500
1.01517.1000EA 852 DKK
1.01517.1000 1.01517.2500
Sølvsulfat 10 g/l sulphuric acid COD_determination, Supelco®
Sølvsulfat
Formel: Ag₂SO₄
Molekylvægt: 311.8 g/mol
Kogepunkt: 1085
Smeltepunkt: 655
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003407
CAS-nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN nummer: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material