Sølvsulfat 10 g/l sulphuric acid
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Disilver sulphate
279480010 279480025
ACRO279480010EA 1060 DKK
ACRO279480010 ACRO279480025
Sølvsulfat 10 g/l sulphuric acid
Sølvsulfat
Formel: Ag₂SO₄
Molekylvægt: 311.8 g/mol
Kogepunkt: 1085
Smeltepunkt: 655
MDL Number: MFCD00003407
CAS-nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN nummer: 1830
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Solution contains 9.5 to 10.5 g/l Ag2SO4 in H2SO4 95-97%