Sølvnitrat standardised solution 1.0 N i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
35597.AP
35597.K2
35597.APEA
8770
DKK
35597.AP
35597.K2
Sølvnitrat standardised solution 1.0 N i vandigopløsning
Sølvnitrat
CAS No.: 7761-88-8
Molecular Formula: AgNO3
Formula Weight: 169.87
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003414
Formel:
AgNO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS-nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN nummer: 3264 ADR: 8,II |