Salpetersyre 69%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Nitric acid solution
MQ300
1.01799.1000
1.01799.2500
1.01799.2510
1.01799.0510
1.01799.1010
1.01799.1000EA
445
DKK
1.01799.1000
1.01799.2500
1.01799.2510
1.01799.0510
1.01799.1010
Salpetersyre 69%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Salpetersyre
Formel:
HNO₃ Molekylvægt: 63.01 g/mol Kogepunkt: 87 Smeltepunkt: –42 °C Massefylde: 1.4 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS-nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN nummer: 2031 ADR: 8 (5.1) II Merck Index: 13,06610 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -41 °C |
Boiling Point | 122 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 9.4 hPa (20 °C) |
Density | 1.41 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |