Sølvnitrat 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
K713.1
K713.2
ROTHK713.1EA
783.15
DKK
ROTHK713.1
ROTHK713.2
Sølvnitrat 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution
Sølvnitrat
Formel:
AgNO₃ Molekylvægt: 169.87 g/mol Kogepunkt: 444 Smeltepunkt: 210 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS-nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN nummer: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 12,08661 |