Sølvnitrat 0.1 mol/l (0.1 N) i vandigopløsning
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
K713.1 K713.2
ROTHK713.1EA 783.73 DKK
ROTHK713.1 ROTHK713.2
Sølvnitrat 0.1 mol/l (0.1 N) i vandigopløsning
Sølvnitrat
Formel: AgNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM