Jod 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
30917.295EA 300 DKK
30917.295 30917.320
Jod 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Jod
Formel: I₂
Molekylvægt: 253.81 g/mol
Kogepunkt: 184.3
Smeltepunkt: 114
Massefylde: 1.032 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN nummer: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05036
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed