Saltsyre 5% (v/v) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
43335.K2 43335.K7 43335.AP
43335.K2EA 425 DKK
43335.K2 43335.K7 43335.AP
Saltsyre 5% (v/v) i vandigopløsning
Saltsyre
Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Formel: HCl
Kogepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8,III