Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) in aqueous solution
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
T135.1 T135.2
ROTHT135.1EA 193.32 DKK
ROTHT135.1 ROTHT135.2
Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) in aqueous solution
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 1390
Smeltepunkt: 323
Massefylde: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627