Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
Leverandør: REAGECON
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
S21005 S21001 S21001LC
REGES21005EA 715 DKK
REGES21005 REGES21001 REGES21001LC
Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 1390
Smeltepunkt: 323
Massefylde: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 3266
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627