Saltsyre 32%
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
P074.1
P074.2
P074.3
P074.4
ROTHP074.1EA
185.86
DKK
ROTHP074.1
ROTHP074.2
ROTHP074.3
ROTHP074.4
Saltsyre 32%
Saltsyre
Formel:
HCl Molekylvægt: 36.46 g/mol Smeltepunkt: –30 °C Massefylde: 1.18 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN nummer: 1789 ADR: 8 II |