Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) aqueous solution Volumetric
Leverandør: REAGECON
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Caustic soda
S20505 S20501
REGES20505EA 771 DKK
REGES20505 REGES20501
Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) aqueous solution Volumetric
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 323
Massefylde: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627