Saltsyre 25%
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
X897.1
X897.2
ROTHX897.1EA
145.55
DKK
ROTHX897.1
ROTHX897.2
Saltsyre 25%
Saltsyre
Formel:
HCl Kogepunkt: 110 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –30 °C Massefylde: 1,18 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN nummer: 1789 ADR: 8,II |