Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution
Leverandør: REAGECON
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Caustic soda
S20105 S20101
REGES20105EA 715 DKK
REGES20105 REGES20101
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 1390
Smeltepunkt: 323
Massefylde: 1 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627