Saltsyre 10%
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
0710.1 0710.2 0710.3
ROTH0710.1EA 0 DKK
ROTH0710.1 ROTH0710.2 ROTH0710.3
Saltsyre 10%
Saltsyre
Formel: HCl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8,II