Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) ethanol, AVS TITRINORM Volumetric
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Potash caustic, Caustic potash
31308.264EA 234 DKK
31308.264 31308.297
Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) ethanol, AVS TITRINORM Volumetric
Potassium hydroxide
Dette produkt kan få en gul-brun farve under opbevaring.
Formel: KOH
Molekylvægt: 56.11 g/mol
Kogepunkt: 1320
Smeltepunkt: 360
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN nummer: 2924
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 12,07806
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed