Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) methanol, AVS TITRINORM Volumetric
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Potash caustic, Caustic potash
32304.291EA 280 DKK
32304.291 32304.427
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) methanol, AVS TITRINORM Volumetric
Potassium hydroxide
Formel: KOH
Molekylvægt: 56.11 g/mol
Kogepunkt: 1320
Smeltepunkt: 360
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN nummer: 2924
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 12,07806
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Colouration Max. 100 APHA
NIST traceable Confirmed