Hydrogenbromid 47%, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hydrogen bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00304.0500 1.00304.2500 1.00304.9020
1.00304.0500EA 1240 DKK
1.00304.0500 1.00304.2500 1.00304.9020
Hydrogenbromid 47%, Supelco®
Hydrogenbromid
Formel: HBr
Molekylvægt: 80.91 g/mol
Kogepunkt: -66.7
Smeltepunkt: -86
Massefylde: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011323
CAS-nummer: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN nummer: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid