Methansulfonsyre 70% ≥70% in aqueous solution
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
4236.1 4236.2
ROTH4236.1EA 0 DKK
ROTH4236.1 ROTH4236.2
Methansulfonsyre 70% ≥70% in aqueous solution
Methansulfonsyre
Formel: CH₃SO₃H
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007518
CAS-nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN nummer: 2586
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM