Methansulfonsyre 70% 70% in water, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
125620010 125622500 125620050
ACRO125620010EA 801 DKK
ACRO125620010 ACRO125622500 ACRO125620050
Methansulfonsyre 70% 70% in water, pure
Methansulfonsyre
Formel: CH₃SO₃H
Smeltepunkt: –54 °C
Massefylde: 1,35 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007518
CAS-nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear solution
Color scale ≤25 APHA
Titration with NaOH 69.5 to 70.5 %
Chloride (Cl) ≤25 ppm