Svovlsyre 2.5 mol/l (5 N) aqueous solution Volumetric
Leverandør: REAGECON
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
SU22501 SU22505
REGESU22501EA 442 DKK
REGESU22501 REGESU22505
Svovlsyre 2.5 mol/l (5 N) aqueous solution Volumetric
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: 330
Smeltepunkt: 10.38
Massefylde: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 2796
ADR: 8 II