Svovlsyre 2.5 M H2SO4 (5N) volumetric solution, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
35348-10L-VP 35348-1L 35348-5L-VP
35348-10L-VPEA 3580 DKK
35348-10L-VP 35348-1L 35348-5L-VP
Svovlsyre 2.5 M H2SO4 (5N) volumetric solution, Fluka™
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Kogepunkt: >100 °C (1,013 hPa)
Massefylde: 1,180 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN nummer: 2796
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Factor 0.995 - 1.005
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective