Natriummethanolat ∼30% w/w methanol
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Sodium methylate, Sodium methanolate
B21872.AP
B21872.0F
B21872.APEA
405
DKK
B21872.AP
B21872.0F
Natriummethanolat ∼30% w/w methanol
Natriummethanolat
CAS No.: 124-41-4
Molecular Formula: CH3ONa
Formula Weight: 54.02
Flash Point: 16°(61°F)
Odour: Alcohol-like
Melting Point:
Formel:
CH₃NaO Molekylvægt: 54.02 g/mol Kogepunkt: 93 °C Smeltepunkt: <6 °C Massefylde: 0.969 Flammepunkt: 16 °C (61 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012179 CAS-nummer: 124-41-4 EINECS: 204-699-5 UN nummer: 1289 ADR: 3 III Merck Index: 14,8643 |