Svovlsyre 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution Volumetric
Leverandør: REAGECON
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SU20105 SU20101
REGESU20105EA 823 DKK
REGESU20105 REGESU20101
Svovlsyre 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution Volumetric
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: 330
Smeltepunkt: 10.38
Massefylde: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 2796
ADR: 8 II