Svovlsyre 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution Volumetric
Leverandør: REAGECON
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SU20055
SU20051
REGESU20055EA
635
DKK
REGESU20055
REGESU20051
Svovlsyre 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution Volumetric
Svovlsyre
Formel:
H₂SO₄ Molekylvægt: 98.08 g/mol Kogepunkt: 330 Smeltepunkt: 10.38 Massefylde: 1.01 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN nummer: 2796 ADR: 8 II |