Svovlsyre standardised solution 0.1 N in aqueous solution
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
35651.K2 35651.M4
35651.K2EA 452 DKK
35651.K2 35651.M4
Svovlsyre standardised solution 0.1 N in aqueous solution
Svovlsyre
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00064589
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: 330
Smeltepunkt: 10.38
Massefylde: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 2796
ADR: 8 II