Svovlsyre 0.01 mol/l (0.02 N) i vandigopløsning volumetrisk opløsning
Leverandør: REAGECON
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SU20015 SU20011
REGESU20015EA 659 DKK
REGESU20015 REGESU20011
Svovlsyre 0.01 mol/l (0.02 N) i vandigopløsning volumetrisk opløsning
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Massefylde: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 2796
ADR: 8,II