Dimethylamin 40% in aqueous solution
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
163670010 163670025 163670100
ACRO163670010EA 355 DKK
ACRO163670010 ACRO163670025 ACRO163670100
Dimethylamin 40% in aqueous solution
Dimethylamin
Formel: C₂H₇N
Molekylvægt: 45.08 g/mol
Kogepunkt: 6.9
Smeltepunkt: –37 °C
Massefylde: 0.89 g/cm³
Flammepunkt: –18 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008288
CAS-nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN nummer: 1160
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03278
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 39.0 to 41.0 %