Oxalsyre 10% (w/v) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
35617.K2 35617.K7
35617.K2EA 735 DKK
35617.K2 35617.K7
Oxalsyre 10% (w/v) i vandigopløsning
Oxalsyre
Molecular Formula: HO2CCO2H Formula Weight: 90.04 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002573
Formel: C₂H₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002573
CAS-nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III