Saltsyre 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® volumetrisk opløsning
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
310701.1000EA
261
DKK
310701.1000
310701.5000
Saltsyre 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® volumetrisk opløsning
Saltsyre
Formel:
HCl Massefylde: 1,06 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN nummer: 1789 ADR: 8,III |
Specifikationer Testresultater
Titer | 3.984 - 4.016 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |