Hydroxyethansyre ≥70% i vandigopløsning til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14186.1000 8.14186.9025
8.14186.1000EA 650 DKK
8.14186.1000 8.14186.9025
Hydroxyethansyre ≥70% i vandigopløsning til syntese, Sigma-Aldrich®
Hydroxyethansyre
Formel: C₂H₄O₃
Massefylde: 1,262 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004312
CAS-nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 10 °C
Boiling Point 112 °C (1013 hPa)
Density 1.262 g/cm3 (20 °C)
pH 0.1 (H2O, 25 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material