Saltsyre 3.571 mol/l (N/0.28), AVS TITRINORM Volumetric
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
5610.1000EA 155 DKK
5610.1000 5610.9010
Saltsyre 3.571 mol/l (N/0.28), AVS TITRINORM Volumetric
Saltsyre
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Massefylde: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8 II