Chemistry vacuum pumps and system, ME
Leverandør: VACUUBRAND
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
20731200 731201 20734200 734201 731202 734202 20721100 721101 721102 22614080 20730100 730102 20734405
181-1035EA 23690 DKK
181-1035 181-1036 181-1063 181-1064 VACU731202 VACU734202 181-0244 181-0245 181-0246 VACU22614080 181-0435 VACU730102 181-0488
Chemistry vacuum pumps and system, ME
Pumper Membranpumper, vakuum
Disse kemiske vakuumsystemer kan anvendes til mange forskelligartede applikationer i kemi- og fysiklaboratorier, fx som et alternativ til vandstrålepumpe og olievakuumpumper. Kompakt design, meget støjsvag drift. Lang driftslevetid, membran og ventiler er nemme at udskifte. Oliefrit vakuum.
  • Omfatter kemisk membranpumper med høj kemisk resistens (de dele, der er i kontakt med mediet, er fremstillet af PTFE-forbindelser og lignende)
  • Høj pumpevolumen kapacitet selv ved lave tryk
  • Gasballastventil
  • Næsten 100% genindvinding af solvent med