Saltsyre 2.0 M HCl (2.0N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
35327-1L 35327-10L-VP
35327-1LEA 488 DKK
35327-1L 35327-10L-VP
Saltsyre 2.0 M HCl (2.0N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Saltsyre
Formel: HCl
Massefylde: 1,04 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective