Saltsyre 0.5 mol/l (0.5 N)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P708.1 P708.2
ROTHP708.1EA 185.86 DKK
ROTHP708.1 ROTHP708.2
Saltsyre 0.5 mol/l (0.5 N)
Saltsyre
Formel: HCl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8,II