Saltsyre 0.5 mol/l (0.5 N) volumetric solution
Leverandør: REAGECON
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H20505 H20501
REGEH20505EA 687 DKK
REGEH20505 REGEH20501
Saltsyre 0.5 mol/l (0.5 N) volumetric solution
Saltsyre
Formel: HCl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8,II